4-Amino-2-cloropirimidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Cloropirimidin-4-ilamina
A2719-1G A2719-5G
TCIAA2719-1GEA 33 EUR
TCIAA2719-1G TCIAA2719-5G
4-Amino-2-cloropirimidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Amino-2-cloropirimidina
Formula: C₄H₄ClN₃
Número MDL: MFCD00194051
Núm. CAS: 7461-50-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %