3-Acetyl-6-bromo-2H-chromen-2-one ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Acetyl-6-bromocoumarin, 3-Acetyl-6-bromo-2H-chromen-2-one
A2723-1G A2723-5G
TCIAA2723-1GEA 37 EUR
TCIAA2723-1G TCIAA2723-5G
3-Acetyl-6-bromo-2H-chromen-2-one ≥96.0% (por GC)
3-Acetyl-6-bromo-2H-chromen-2-one
Formula: C₁₁H₇BrO₃
MW: 267,09 g/mol
Número MDL: MFCD00024075
Núm. CAS: 2199-93-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 223.0 to 227.0 deg-C