5'-Amino-2'-methylacetanilide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Acetamido-4-methylaniline, N-(5-Amino-2-methylphenyl)acetamide, N3-Acetyl-4-methyl-1,3-phenylenediamine
A2724-1G A2724-5G
TCIAA2724-1GEA 73 EUR
TCIAA2724-1G TCIAA2724-5G
5'-Amino-2'-methylacetanilide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
5'-Amino-2'-methylacetanilide
Formula: C₉H₁₂N₂O
MW: 164,21 g/mol
Número MDL: MFCD00047859
Núm. CAS: 5434-30-0
EINECS: 226-599-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 145.0 deg-C