4-(Methylsulphonyl)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2725-25G A2725-100G
TCIAA2725-25GEA 39 EUR
TCIAA2725-25G TCIAA2725-100G
4-(Methylsulphonyl)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(Methylsulphonyl)aniline
Formula: C₇H₉NO₂S
MW: 171,21 g/mol
Número MDL: MFCD00025363
Núm. CAS: 5470-49-5
EINECS: 226-803-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C