(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2730-200MG A2730-1G
TCIAA2730-200MGEA 68 EUR
TCIAA2730-200MG TCIAA2730-1G
(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methanol
Formula: C₆H₉N₃O
Número MDL: MFCD00849239
Núm. CAS: 73-67-6
Índice Merck: 14,09561
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 195.0 to 199.0 deg-C