3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A2734-1G A2734-5G
TCIAA2734-1GEA 46 EUR
TCIAA2734-1G TCIAA2734-5G
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole ≥98.0% (por GC)
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole
Formula: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Pto. Ebullición: 173°C
Número MDL: MFCD00005221
Núm. CAS: 2386-25-6
EINECS: 219-197-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C