Arabinofuranosyl-guanine hydrate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Guanine 9-β-D-Arabinofuranoside, Araguanosine, Ara-G
A2739-10MG A2739-50MG
TCIAA2739-10MGEA 16 EUR
TCIAA2739-10MG TCIAA2739-50MG
Arabinofuranosyl-guanine hydrate ≥98.0% (by HPLC)
Arabinofuranosyl-guanine hydrate
Formula: C₁₀H₁₃N₅O₅
MW: 283,24 g/mol
Pto. de fusión: 225°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00065486
Núm. CAS: 38819-10-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 24.00% to 25.50% (calcd.on anh.substance)
Water 4.0 to 7.0 %