2-Amino-6-chloro-3-formylchromone ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2743-1G
A2743-5G
TCIAA2743-1GEA
56
EUR
TCIAA2743-1G
TCIAA2743-5G
2-Amino-6-chloro-3-formylchromone ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
2-Amino-6-chloro-3-formylchromone
Formula:
C₁₀H₆ClNO₃ Pto. de fusión: 290°C |
Número MDL:
MFCD00139140 Núm. CAS: 68301-77-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |