4-Amino-3-iodobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
A2747-1G A2747-5G
TCIAA2747-1GEA 49 EUR
TCIAA2747-1G TCIAA2747-5G
4-Amino-3-iodobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
4-Amino-3-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₅IN₂
Número MDL: MFCD04039964
Núm. CAS: 33348-34-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18b1e12a2b743bd41328ccbf59f82daf79fe61fa&vid=18b1e12a2b743bd41328ccbf59f82daf79fe61fa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C