4-Amino-2,6-dimethylpyridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,6-Dimethylpyridin-4-amine
A2749-1G A2749-5G
TCIAA2749-1GEA 83 EUR
TCIAA2749-1G TCIAA2749-5G
4-Amino-2,6-dimethylpyridine ≥98.0% (por GC)
4-Amino-2,6-dimethylpyridine
Formula: C₇H₁₀N₂
Pto. Ebullición: 246°C
Número MDL: MFCD00130078
Núm. CAS: 3512-80-9
EINECS: 222-515-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 191.0 to 195.0 deg-C