6-Acetyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Acetyl-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
A2755-5G A2755-25G
TCIAA2755-5GEA 32 EUR
TCIAA2755-5G TCIAA2755-25G
6-Acetyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
6-Acetyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formula: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,19 g/mol
Número MDL: MFCD01321313
Núm. CAS: 26518-71-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C