2-Amino-4'-fluorobenzophenone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2760-1G
A2760-5G
TCIAA2760-1GEA
23
EUR
TCIAA2760-1G
TCIAA2760-5G
2-Amino-4'-fluorobenzophenone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-4'-fluorobenzophenone
Formula:
C₁₃H₁₀FNO |
Número MDL:
MFCD06658166 Núm. CAS: 3800-06-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 127.0 to 131.0 deg-C |