(Acetylacetonato)(norbornadiene)rhodium(I)
Proveedor: TCI
Atención
A2761-200MG A2761-1G
TCIAA2761-200MGEA 147 EUR
TCIAA2761-200MG TCIAA2761-1G
(Acetylacetonato)(norbornadiene)rhodium(I)
(Acetylacetonato)(norbornadiene)rhodium(I)
Formula: C₁₂H₁₅O₂Rh
Número MDL: MFCD00075051
Núm. CAS: 32354-50-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 47.00 to 51.00 %