Azadibenzocyclooctyne-amine ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
DBCO-amine, 3-Amino-1-(11,12-didehydrodibenz[b,f]azocin-5(6H)-yl)-1-propanone, Dibenzocyclooctyne-amine
A2763-25MG
A2763-100MG
TCIAA2763-25MGEA
101
EUR
TCIAA2763-25MG
TCIAA2763-100MG
Azadibenzocyclooctyne-amine ≥95.0% (by HPLC)
Azadibenzocyclooctyne-amine
This product is unavailable in the U.S.
Formula:
C₁₈H₁₆N₂O MW: 276,33 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD22380759 Núm. CAS: 1255942-06-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 9.50 to 10.50 % |