Acrivastine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (E)-3-(6-((E)-3-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(p-tolyl)prop-1-en-1-yl)pyridin-2-yl)acrylic acid
A2764-20MG A2764-100MG
TCIAA2764-20MGEA 71 EUR
TCIAA2764-20MG TCIAA2764-100MG
Acrivastine ≥98.0% (by HPLC)
Acrivastine
Formula: C₂₂H₂₄N₂O₂
MW: 348,45 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00869830
Núm. CAS: 87848-99-5
Índice Merck: 14,00127
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 7.50 to 8.50 %