4'-Acetamido-2'-methylacetophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-(4-Acetyl-3-methylphenyl)acetamide
A2767-5G A2767-25G
TCIAA2767-5GEA 45 EUR
TCIAA2767-5G TCIAA2767-25G
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone ≥98.0% (por GC)
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,23 g/mol
Número MDL: MFCD02258876
Núm. CAS: 34956-31-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C