2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2773-1G
A2773-5G
TCIAA2773-1GEA
16
EUR
TCIAA2773-1G
TCIAA2773-5G
2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide
Formula:
C₁₁H₁₀ClN₃OS MW: 267,73 g/mol |
Número MDL:
MFCD10000630 Núm. CAS: 302964-24-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 208.0 to 212.0 deg-C |