1,3-Benzoxazol-2-amina ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Benzo[d]oxazol-2-amine, 2-Aminobenzoxazole
A2774-5G A2774-25G
TCIAA2774-5GEA 133 EUR
TCIAA2774-5G TCIAA2774-25G
1,3-Benzoxazol-2-amina ≥98.0% (by HPLC)
1,3-Benzoxazol-2-amina
Formula: C₇H₆N₂O
Número MDL: MFCD00182850
Núm. CAS: 4570-41-6
EINECS: 224-952-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C