Aniline Hydroiodide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Anilinium iodide
A2778-1G A2778-5G
TCIAA2778-1GEA 71 EUR
TCIAA2778-1G TCIAA2778-5G
Aniline Hydroiodide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Aniline Hydroiodide
Formula: C₆H₇N·HI
Núm. CAS: 45497-73-2
EINECS: 256-239-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %