2-Amino-9,9-diphenylfluorene ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 9,9-Diphenyl-9H-fluoren-2-amine
A2779-1G A2779-5G
TCIAA2779-1GEA 48 EUR
TCIAA2779-1G TCIAA2779-5G
2-Amino-9,9-diphenylfluorene ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Amino-9,9-diphenylfluorene
Formula: C₂₅H₁₉N
MW: 333,43 g/mol
Número MDL: MFCD22376664
Núm. CAS: 1268519-74-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %