2-Acetamido-6-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-(6-Methylpyridin-2-yl)acetamide
A2780-5G A2780-25G
TCIAA2780-5GEA 53 EUR
TCIAA2780-5G TCIAA2780-25G
2-Acetamido-6-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
2-Acetamido-6-metilpiridina
Formula: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Número MDL: MFCD00091881
Núm. CAS: 5327-33-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C