(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (AOP) ) ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: ((3H-[1,2,3]Triazolo[4,5-b]pyridin-3-yl)oxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate(V), 7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate, (7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium Hexafluorophosphate, (7-Azabenzotriazol-1-yl)-N-oxy-tris(dimethyamino)phosphonium hexafluorosphate, AOP, Tris(dimethylamino)(3H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridin-3-yloxy)phosphonium Hexafluorophosphate
A2782-1G A2782-5G
TCIAA2782-1GEA 36 EUR
TCIAA2782-1G TCIAA2782-5G
(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (AOP) ) ≥98.0% (by HPLC)
(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (AOP) )
Formula: C₁₂H₂₂F₆N₆OP₂
MW: 443,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09263289
Núm. CAS: 156311-85-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Lambda max. 245.0 to 248.0 nm (CH3CN)
Absorbance min. 0.280 (0.02g/L, CH3CN, 245.0 to 248.0 nm)