4-Amino-2-clorobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
A2784-5G A2784-25G
TCIAA2784-5GEA 54 EUR
TCIAA2784-5G TCIAA2784-25G
4-Amino-2-clorobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
4-Amino-2-clorobenzonitrilo
Formula: C₇H₅ClN₂
Número MDL: MFCD00035926
Núm. CAS: 20925-27-3
EINECS: 244-114-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C