4-Amino-2-methoxybenzonitrile ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2785-1G A2785-5G
TCIAA2785-1GEA 82 EUR
TCIAA2785-1G TCIAA2785-5G
4-Amino-2-methoxybenzonitrile ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-Amino-2-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₈N₂O
MW: 148.1619 g/mol
Número MDL: MFCD09027303
Núm. CAS: 7251-09-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C