4-Amino-3-chloropyridine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2788-1G A2788-5G
TCIAA2788-1GEA 41 EUR
TCIAA2788-1G TCIAA2788-5G
4-Amino-3-chloropyridine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-Amino-3-chloropyridine
Formula: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Número MDL: MFCD03984473
Núm. CAS: 19798-77-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C