Cloruro de palmitoílo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
304291000 304295000 304290025
ACRO304291000EA 90.4 EUR
ACRO304291000 ACRO304295000 ACRO304290025
Cloruro de palmitoílo 98%
Cloruro de palmitoílo
Formula: C₁₆H₃₁ClO
Pto. Ebullición: 199 °C (2 mmHg)
Pto. de fusión: 9…14 °C
Densidad: 0,9 g/cm³
Pto. de inflamación: 160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000742
Núm. CAS: 112-67-4
EINECS: 203-996-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric 98 to 101 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤80 APHA
Acidity ≤1 % (as palmitic acid)
Phosphorus (P) ≤150 ppm