1-(Azidomethyl)pyrene ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
A2791-200MG A2791-1G
TCIAA2791-200MGEA 111 EUR
TCIAA2791-200MG TCIAA2791-1G
1-(Azidomethyl)pyrene ≥98.0% (by HPLC)
1-(Azidomethyl)pyrene
Formula: C₁₇H₁₁N₃
MW: 257,30 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 1006061-57-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 15.50 to 17.00 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C