3-Amino-3-methyloxetane ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Methyloxetan-3-amine, 3-Methyl-3-oxetanamine
A2792-200MG A2792-1G
TCIAA2792-200MGEA 73 EUR
TCIAA2792-200MG TCIAA2792-1G
3-Amino-3-methyloxetane ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Amino-3-methyloxetane
Formula: C₄H₉NO
Pto. de inflamación: 97°C
Número MDL: MFCD11111713
Núm. CAS: 874473-14-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %