3-Acetyl-2-chloropyridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2795-1G
A2795-5G
TCIAA2795-1GEA
39
EUR
TCIAA2795-1G
TCIAA2795-5G
3-Acetyl-2-chloropyridine ≥98.0% (por GC)
3-Acetyl-2-chloropyridine
Formula:
C₇H₆ClNO MW: 155,5816 g/mol Pto. Ebullición: 114°C Pto. de inflamación: 110°C |
Número MDL:
MFCD03840751 Núm. CAS: 55676-21-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |