2-Chloro-3-nitropyridin-4-amine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2798-200MG A2798-1G
TCIAA2798-200MGEA 41 EUR
TCIAA2798-200MG TCIAA2798-1G
2-Chloro-3-nitropyridin-4-amine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-Chloro-3-nitropyridin-4-amine
Formula: C₅H₄ClN₃O₂
Número MDL: MFCD07368898
Núm. CAS: 2789-25-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %