Cloruro de palmitoílo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98%
CAS No.: 112-67-4
Molecular Formula: C16H31ClO
Formula Weight: 274.88
Flash Point: 182°(359°F)
Refractive Index: 1.4520
Melting Point: ca 9-12°
Boiling Point: 174°/0.5mm
Beilstein Reference: 972409
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000742
Formula:
C₁₆H₃₁ClO Pto. Ebullición: 174 °C (0,5 mmHg) Pto. de fusión: ∼ 9…12 °C Densidad: 0,906 Pto. de inflamación: 182 °C (359 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000742 Núm. CAS: 112-67-4 EINECS: 203-996-7 UN: 3265 ADR: 8,II |