2-Acetyl-6-methoxypyridine ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(6-Methoxy-2-pyridinyl)ethanone
A2802-1G A2802-5G
TCIAA2802-1GEA 90 EUR
TCIAA2802-1G TCIAA2802-5G
2-Acetyl-6-methoxypyridine ≥97.0% (por GC)
2-Acetyl-6-methoxypyridine
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151,1600 g/mol
Pto. Ebullición: 85°C
Número MDL: MFCD08276836
Núm. CAS: 21190-93-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C