Aminophylline ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3,7-Dihydro-1,3-dimethylpurine-2,6-dione, complex with 1,2-ethanediamine (2:1), 1,3-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione hemiethane-1,2-diamine salt
A2805-25G A2805-100G
TCIAA2805-25GEA 27 EUR
TCIAA2805-25G TCIAA2805-100G
Aminophylline ≥98.0% (by HPLC)
Aminophylline
Formula: C₇H₈N₄O₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00013221
Núm. CAS: 317-34-0
EINECS: 206-264-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,00465
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %