4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2809-1G
A2809-5G
TCIAA2809-1GEA
69
EUR
TCIAA2809-1G
TCIAA2809-5G
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
Formula:
C₄H₃ClFN₃ |
Número MDL:
MFCD00057344 Núm. CAS: 155-10-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 193.0 to 197.0 deg-C |