3-Cyano-4-methylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

A2814-1G A2814-5G
TCIAA2814-1GEA 16 EUR
TCIAA2814-1G TCIAA2814-5G
3-Cyano-4-methylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Cyano-4-methylaniline
Formula: C₈H₈N₂
Pto. Ebullición: 110°C
Número MDL: MFCD00017608
Núm. CAS: 50670-64-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR