2-Acetilfenotiazina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Metil fenotiazin-2-il cetona
A2815-5G A2815-25G
TCIAA2815-5GEA 135 EUR
TCIAA2815-5G TCIAA2815-25G
2-Acetilfenotiazina ≥98.0% (por GC)
2-Acetilfenotiazina
Formula: C₁₄H₁₁NOS
MW: 241,31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005017
Núm. CAS: 6631-94-3
EINECS: 229-626-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 190.0 to 194.0 deg-C