Isoquinolin-1-amina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2817-1G
A2817-5G
TCIAA2817-1GEA
49
EUR
TCIAA2817-1G
TCIAA2817-5G
Isoquinolin-1-amina ≥98.0% (por GC)
Isoquinolin-1-amina
Formula:
C₉H₈N₂ Pto. Ebullición: 166°C |
Número MDL:
MFCD00024137 Núm. CAS: 1532-84-9 EINECS: 216-243-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 119.0 to 123.0 deg-C |