4-Acetoxybenzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Acetoxybenzeneboronic acid, 4-Acetoxyphenylboronic acid, (4-Acetoxyphenyl)boronic acid
A2818-200MG
A2818-1G
TCIAA2818-200MGEA
23
EUR
TCIAA2818-200MG
TCIAA2818-1G
4-Acetoxybenzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Acetoxybenzeneboronic acid
Formula:
C₈H₉BO₄ MW: 179.97 g/mol |
Número MDL:
MFCD09027198 Núm. CAS: 177490-82-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 112.0 % |