5-Amino-2,3-dicloropiridina ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2824-1G
A2824-5G
TCIAA2824-1GEA
62
EUR
TCIAA2824-1G
TCIAA2824-5G
5-Amino-2,3-dicloropiridina ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
5-Amino-2,3-dicloropiridina
Formula:
C₅H₄Cl₂N₂ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03840434 Núm. CAS: 98121-41-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 111.0 to 115.0 deg-C |