(R)-(+)-3-Aminoquinuclidina diclorhidrato ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (R)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
A2830-1G A2830-5G
TCIAA2830-1GEA 79 EUR
TCIAA2830-1G TCIAA2830-5G
(R)-(+)-3-Aminoquinuclidina diclorhidrato ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
(R)-(+)-3-Aminoquinuclidina diclorhidrato
Formula: C₇H₁₆Cl₂N₂
MW: 199,1213 g/mol
Pto. de fusión: 315°C
Número MDL: MFCD00191752
Núm. CAS: 123536-14-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +26.0 deg (C=1,H2O)