3-Aminobenzofuran-2-carboxamide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A2832-1G A2832-5G
TCIAA2832-1GEA 38 EUR
TCIAA2832-1G TCIAA2832-5G
3-Aminobenzofuran-2-carboxamide ≥98.0% (por GC)
3-Aminobenzofuran-2-carboxamide
Formula: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,18 g/mol
Número MDL: MFCD00457147
Núm. CAS: 54802-10-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C