Ácido 4-acetamido-2-metilbenzoico ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2838-5G A2838-25G
TCIAA2838-5GEA 45 EUR
TCIAA2838-5G TCIAA2838-25G
Ácido 4-acetamido-2-metilbenzoico ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 4-acetamido-2-metilbenzoico
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,21 g/mol
Número MDL: MFCD02258874
Núm. CAS: 103204-69-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %