Ácido 2-acetamido-5-bromobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Acetamido-5-bromobenzoic Acid, N-Acetyl-5-bromoanthranilic acid
A2839-1G A2839-5G
TCIAA2839-1GEA 20 EUR
TCIAA2839-1G TCIAA2839-5G
Ácido 2-acetamido-5-bromobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Acetamido-5-bromobenzoic acid
Formula: C₉H₈BrNO₃
MW: 258,07 g/mol
Número MDL: MFCD00040904
Núm. CAS: 38985-79-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 215.0 to 219.0 deg-C