Ácido 4-amino-o-anísico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
A2840-5G A2840-25G
TCIAA2840-5GEA 41 EUR
TCIAA2840-5G TCIAA2840-25G
Ácido 4-amino-o-anísico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 4-amino-o-anísico
Formula: C₈H₉NO₃
Número MDL: MFCD00114479
Núm. CAS: 2486-80-8
EINECS: 219-632-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %