2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A2841-1G A2841-5G
TCIAA2841-1GEA 39 EUR
TCIAA2841-1G TCIAA2841-5G
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole
Formula: C₉H₇ClN₂S
Número MDL: MFCD00047058
Núm. CAS: 2103-99-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C