2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2842-1G
A2842-5G
TCIAA2842-1GEA
22
EUR
TCIAA2842-1G
TCIAA2842-5G
2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone
Formula:
C₁₀H₁₃NO₃ |
Número MDL:
MFCD00016646 Núm. CAS: 4101-30-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 105.0 to 109.0 deg-C |