trans-4-Acetoxycinnamic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (E)-3-(4-Acetoxyphenyl)acrylic acid, trans-3-(4-Acetoxyphenyl)-2-propenoic acid
A2845-5G A2845-25G
TCIAA2845-5GEA 100 EUR
TCIAA2845-5G TCIAA2845-25G
trans-4-Acetoxycinnamic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
trans-4-Acetoxycinnamic acid
Formula: C₁₁H₁₀O₄
MW: 206,20 g/mol
Número MDL: MFCD00016847
Núm. CAS: 27542-85-4
EINECS: 239-512-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 208.0 to 212.0 deg-C