2-Amino-4-feniltiazol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Feniltiazol-2-ilamina
A2846-1G
A2846-5G
TCIAA2846-1GEA
47
EUR
TCIAA2846-1G
TCIAA2846-5G
2-Amino-4-feniltiazol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-4-feniltiazol
Formula:
C₉H₈N₂S MW: 176.24 g/mol |
Número MDL:
MFCD00039680 Núm. CAS: 2010-06-2 EINECS: 217-926-8 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 149.0 to 153.0 deg-C |