Ácido 6-metoxiantranilico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2847-1G
A2847-5G
TCIAA2847-1GEA
68
EUR
TCIAA2847-1G
TCIAA2847-5G
Ácido 6-metoxiantranilico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 6-metoxiantranilico
Formula:
C₈H₉NO₃ |
Número MDL:
MFCD01941328 Núm. CAS: 53600-33-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 86.0 to 90.0 deg-C |