2-Amino-4,5-dimethylbenzoic acid ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4,5-Dimethylanthranilic acid, 2-Amino-4,5-dimethylbenzoic Acid
A2850-200MG
A2850-1G
TCIAA2850-200MGEA
42
EUR
TCIAA2850-200MG
TCIAA2850-1G
2-Amino-4,5-dimethylbenzoic acid ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Amino-4,5-dimethylbenzoic acid
Formula:
C₉H₁₁NO₂ MW: 165.19 g/mol |
Número MDL:
MFCD00156998 Núm. CAS: 15089-51-7 EINECS: 247-201-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |